4-Ethyl-3-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958761-1G OR958761-250MG
APOSOR958761-1GEA 48.1 CHF
APOSOR958761-1G APOSOR958761-250MG
4-Ethyl-3-nitroaniline 95%
4-Ethyl-3-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09971452
CAS-Nummer: 51529-96-5