2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958656-1G
OR958656-250MG
APOSOR958656-1GEA
145
CHF
APOSOR958656-1G
APOSOR958656-250MG
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine 95%
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine
Formel:
C₇H₁₀N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15529703 CAS-Nummer: 89943-09-9 |