(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958581-1G
OR958581-250MG
OR958581-500MG
APOSOR958581-1GEA
940
CHF
APOSOR958581-1G
APOSOR958581-250MG
APOSOR958581-500MG
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formel:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167,205 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09253729 CAS-Nummer: 100929-33-7 |