2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958562-1G
OR958562-250MG
OR958562-5G
APOSOR958562-1GEA
128
CHF
APOSOR958562-1G
APOSOR958562-250MG
APOSOR958562-5G
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₅H₁₀O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09030317 CAS-Nummer: 59046-72-9 |