5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958464-1G
OR958464-250MG
APOSOR958464-1GEA
967
CHF
APOSOR958464-1G
APOSOR958464-250MG
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride 95%
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ol hydrochloride
Formel:
C₇H₉N₃O·ClH MW: 187,627 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16615181 CAS-Nummer: 1956321-99-5 |