4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-2-chloropyrimidine
OR958233-1G OR958233-250MG
APOSOR958233-1GEA 550 CHF
APOSOR958233-1G APOSOR958233-250MG
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine
Formel: C₈H₁₁ClN₂
MW: 170,639 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12402334
CAS-Nummer: 66522-06-3