Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958223-1G
OR958223-5G
APOSOR958223-1GEA
85.4
CHF
APOSOR958223-1G
APOSOR958223-5G
Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00547114 CAS-Nummer: 99186-63-7 |