2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958166-1G
OR958166-250MG
APOSOR958166-1GEA
464
CHF
APOSOR958166-1G
APOSOR958166-250MG
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀N₄·ClH MW: 198,653 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06739061 CAS-Nummer: 2690-84-8 |