2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958110-1G OR958110-250MG
APOSOR958110-1GEA 92.3 CHF
APOSOR958110-1G APOSOR958110-250MG
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₈N₂S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18974850
CAS-Nummer: 5909-26-2