Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(2,4-Dihydroxyphenyl)propionate, Methyl-3-(2,4-dihydroxy phenyl) propanoate
OR958061-1G OR958061-5G
APOSOR958061-1GEA 105 CHF
APOSOR958061-1G APOSOR958061-5G
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19441070
CAS-Nummer: 17422-90-1