4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957668-1G OR957668-5G
APOSOR957668-1GEA 323 CHF
APOSOR957668-1G APOSOR957668-5G
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide 95%
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00563307
CAS-Nummer: 83191-67-7