2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957466-1G
OR957466-5G
APOSOR957466-1GEA
479
CHF
APOSOR957466-1G
APOSOR957466-5G
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formel:
C₉H₁₃NO MW: 151,206 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09929100 CAS-Nummer: 108206-05-9 |