1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957433-100MG OR957433-1G OR957433-250MG
APOSOR957433-100MGEA 83.6 CHF
APOSOR957433-100MG APOSOR957433-1G APOSOR957433-250MG
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formel: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,156 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20441530
CAS-Nummer: 89193-22-6