b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propan-1-ol
OR957211-1G OR957211-250MG OR957211-500MG
APOSOR957211-1GEA 916 CHF
APOSOR957211-1G APOSOR957211-250MG APOSOR957211-500MG
b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-3-methoxybenzenepropanol
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10034616
CAS-Nummer: 344359-33-7