6-Ethylpyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR957164-1G OR957164-250MG
APOSOR957164-1GEA 376 CHF
APOSOR957164-1G APOSOR957164-250MG
6-Ethylpyridin-3-amine 95%
6-Ethylpyridin-3-amine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111131
CAS-Nummer: 126553-00-2