3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9571-1G
OR9571-5G
APOSOR9571-1GEA
289
CHF
APOSOR9571-1G
APOSOR9571-5G
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid
Formel:
C₈H₁₃BN₂O₄S MW: 244.076 g/mol Melting Pt: 129…132 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08235107 CAS-Nummer: 277295-50-8 |