1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Chloro-4-isopropoxybenzene
OR957008-1G
OR957008-250MG
APOSOR957008-1GEA
584
CHF
APOSOR957008-1G
APOSOR957008-250MG
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene
Formel:
C₉H₁₁ClO MW: 170,636 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070779 CAS-Nummer: 51241-43-1 |