5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956999-1G
OR956999-250MG
APOSOR956999-1GEA
410
CHF
APOSOR956999-1G
APOSOR956999-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran
Formel:
C₈H₇ClO MW: 154,594 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01566475 CAS-Nummer: 76429-69-1 |