(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956996-1G
OR956996-5G
APOSOR956996-1GEA
262
CHF
APOSOR956996-1G
APOSOR956996-5G
(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
(2-Chlorobenzyl)propylamine
Formel:
C₁₀H₁₄ClN MW: 183,678 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07405978 CAS-Nummer: 807343-03-9 |