8-Methoxy-3,4-dihydrobenzo[b]oxepin-5(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956601-1G OR956601-250MG
APOSOR956601-1GEA 645 CHF
APOSOR956601-1G APOSOR956601-250MG
8-Methoxy-3,4-dihydrobenzo[b]oxepin-5(2H)-one 95%
8-Methoxy-3,4-dihydrobenzo[b]oxepin-5(2H)-one
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19285566
CAS-Nummer: 98232-51-0