b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(2-chlorophenyl)propan-1-ol
OR956559-1G OR956559-250MG
APOSOR956559-1GEA 376 CHF
APOSOR956559-1G APOSOR956559-250MG
b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
b-Amino-2-chlorobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,651 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10034618
CAS-Nummer: 37844-07-8