Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956410-1G
OR956410-5G
APOSOR956410-1GEA
29.3
CHF
APOSOR956410-1G
APOSOR956410-5G
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate 95%
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275014 CAS-Nummer: 172217-11-7 |