5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956120-1G OR956120-250MG
APOSOR956120-1GEA 95.8 CHF
APOSOR956120-1G APOSOR956120-250MG
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,109 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09754206
CAS-Nummer: 7126-51-4