3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956107-1G OR956107-5G
APOSOR956107-1GEA 323 CHF
APOSOR956107-1G APOSOR956107-5G
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆N₂O₂
MW: 186,167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07776626
CAS-Nummer: 889942-85-2