5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methyl-2-aminobenzoxazol
OR956047-10G OR956047-1G OR956047-5G
APOSOR956047-10GEA 0 CHF
APOSOR956047-10G APOSOR956047-1G APOSOR956047-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01664145
CAS-Nummer: 64037-15-6