Methyl (2R)-2-aminopent-4-ynoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956016-1G OR956016-250MG
APOSOR956016-1GEA 967 CHF
APOSOR956016-1G APOSOR956016-250MG
Methyl (2R)-2-aminopent-4-ynoate 97%
Methyl (2R)-2-aminopent-4-ynoate
Formel: C₆H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18252702
CAS-Nummer: 78342-50-4