Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955972-1G OR955972-5G
APOSOR955972-1GEA 323 CHF
APOSOR955972-1G APOSOR955972-5G
Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Methyl 3-isopropoxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01922057
CAS-Nummer: 350989-42-3