Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955845-1G
OR955845-5G
APOSOR955845-1GEA
227
CHF
APOSOR955845-1G
APOSOR955845-5G
Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate 95%
Methyl (3r)-3-amino-3-phenylpropanoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08056712 CAS-Nummer: 37088-67-8 |