Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR955843-1G OR955843-5G
APOSOR955843-1GEA 80.1 CHF
APOSOR955843-1G APOSOR955843-5G
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13182371
CAS-Nummer: 1194-97-4