Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955786-5G OR955786-25G
APOSOR955786-5GEA 68 CHF
APOSOR955786-5G APOSOR955786-25G
Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate 95%
Methyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)acetate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15526721
CAS-Nummer: 717106-69-9