Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR955734-1G OR955734-5G
APOSOR955734-1GEA 87 CHF
APOSOR955734-1G APOSOR955734-5G
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate
Formel: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,516 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06658159
CAS-Nummer: 115871-49-3