Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955643-5G
APOSOR955643-5GEA 90.5 CHF
APOSOR955643-5G
Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate 97%
Methyl 2-(2-bromo-5-chlorophenyl)acetate
Formel: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,516 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18398721
CAS-Nummer: 455957-76-3