Kaffeesäuremethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3,4-Dihydroxycinnamic Acid Methyl Ester, Methyl 3,4-Dihydroxycinnamate, Caffeic Acid Methyl Ester
OR955583-1G
OR955583-5G
APOSOR955583-1GEA
95.8
CHF
APOSOR955583-1G
APOSOR955583-5G
Kaffeesäuremethylester 95%
Kaffeesäuremethylester
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210468 CAS-Nummer: 67667-67-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)