Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955444-1G
OR955444-5G
APOSOR955444-1GEA
262
CHF
APOSOR955444-1G
APOSOR955444-5G
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate 98%
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176,212 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19441320 CAS-Nummer: 95416-56-1 |