Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl (2E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate
OR955431-1G OR955431-5G
APOSOR955431-1GEA 136 CHF
APOSOR955431-1G APOSOR955431-5G
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate 96%
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate
Formel: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,081 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111009
CAS-Nummer: 92991-89-4