3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955418-1G
OR955418-5G
APOSOR955418-1GEA
323
CHF
APOSOR955418-1G
APOSOR955418-5G
3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester 98%
3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester
Formel:
C₁₀H₉ClO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02149457 CAS-Nummer: 42175-03-1 |