3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955386-1G
OR955386-250MG
APOSOR955386-1GEA
905
CHF
APOSOR955386-1G
APOSOR955386-250MG
3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile 96%
3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₈N₂O MW: 196,205 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22689141 CAS-Nummer: 1235035-68-3 |