Phenylmaleic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955233-1G
OR955233-250MG
APOSOR955233-1GEA
616
CHF
APOSOR955233-1G
APOSOR955233-250MG
Phenylmaleic acid 95%
Phenylmaleic acid
Formel:
C₁₀H₈O₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01075740 CAS-Nummer: 16110-98-8 |