1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955084-1G
OR955084-250MG
APOSOR955084-1GEA
161
CHF
APOSOR955084-1G
APOSOR955084-250MG
1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one 95%
1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one
Formel:
C₉H₁₁NO MW: 149,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12153276 CAS-Nummer: 1701-70-8 |