4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954884-1G OR954884-250MG
APOSOR954884-1GEA 688 CHF
APOSOR954884-1G APOSOR954884-250MG
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,196 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17677675
CAS-Nummer: 1255638-84-6