N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954836-1G OR954836-250MG
APOSOR954836-1GEA 240 CHF
APOSOR954836-1G APOSOR954836-250MG
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine 95%
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine
Formel: C₁₃H₁₅N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05124184
CAS-Nummer: 16413-71-1