4-(2-Formylphenyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)benzaldehyde
OR954780-1G OR954780-250MG
APOSOR954780-1GEA 645 CHF
APOSOR954780-1G APOSOR954780-250MG
4-(2-Formylphenyl)phenol 95%
4-(2-Formylphenyl)phenol
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.217 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117373
CAS-Nummer: 400747-55-9