4-(3-Methylphenyl)phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR954768-1G
OR954768-5G
APOSOR954768-1GEA
262
CHF
APOSOR954768-1G
APOSOR954768-5G
4-(3-Methylphenyl)phenol 96%
4-(3-Methylphenyl)phenol
Formel:
C₁₃H₁₂O MW: 184,234 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01910124 CAS-Nummer: 191724-08-0 |