4-(Thiophen-3-yl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954763-1G OR954763-5G
APOSOR954763-1GEA 136 CHF
APOSOR954763-1G APOSOR954763-5G
4-(Thiophen-3-yl)phenol 97%
4-(Thiophen-3-yl)phenol
Formel: C₁₀H₈OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798133
CAS-Nummer: 29886-67-7