trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954683-1G OR954683-5G
APOSOR954683-1GEA 64.5 CHF
APOSOR954683-1G APOSOR954683-5G
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01311241
CAS-Nummer: 2305-30-8