2-Methanesulphonyl-5-methylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954645-1G OR954645-5G
APOSOR954645-1GEA 262 CHF
APOSOR954645-1G APOSOR954645-5G
2-Methanesulphonyl-5-methylaniline 95%
2-Methanesulphonyl-5-methylaniline
Formel: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185.243 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11645433
CAS-Nummer: 876494-64-3