7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954613-1G OR954613-25G OR954613-5G
APOSOR954613-1GEA 201 CHF
APOSOR954613-1G APOSOR954613-25G APOSOR954613-5G
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one 98%
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one
Formel: C₉H₇ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00844409
CAS-Nummer: 7012-88-6