1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR954587-10G
OR954587-1G
OR954587-5G
APOSOR954587-10GEA
602
CHF
APOSOR954587-10G
APOSOR954587-1G
APOSOR954587-5G
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde 96%
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₈H₁₂N₂O MW: 152,194 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09939615 CAS-Nummer: 127949-06-8 |