5-(3-Hydroxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954529-1G OR954529-250MG
APOSOR954529-1GEA 905 CHF
APOSOR954529-1G APOSOR954529-250MG
5-(3-Hydroxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(3-Hydroxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Formel: C₈H₆N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19673427
CAS-Nummer: 79302-77-5