3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954528-1G OR954528-5G
APOSOR954528-1GEA 227 CHF
APOSOR954528-1G APOSOR954528-5G
3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06643238
CAS-Nummer: 5378-29-0